Z334499
Quickfit® Zweihals-Rundkolben
capacity 25 mL, center joint: ST/NS 14/23
Synonym(e):
FR25/1S/1A
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Verbindung
center joint: ST/NS14/23
side joint ST/NS14/23
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit FR25/1S/1A
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
77 mm
Kapazität
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z334499-1EA | 4061832830988 |