Z309478
Quickfit® Kochkolben mit flachem Boden
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
FF1L/3US
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
flat bottom flask
short
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS24/29
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
case of 2
Hersteller/Markenname
Quickfit FF 1L/3US
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
1,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Complies with ISO 4797 and ISO 1773
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
- The flat base allows use with hotplates
- FF150/3S, FF150/4S, FF150/5S and FF500/2S are supplementary to ISO 4797.
- Note: These flasks are not suitable for use under a positive or negative pressure
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z309478-1EA | 4061826687116 |
Z309478-2EA | 4061826687123 |