Merck
Z309281
Quickfit® Kochkolben mit flachem Boden
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26
Synonym(e):
FF100/2S
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
Materialien
borosilicate glass
flat bottom flask
short
Verbindung
joint: ST/NS19/26
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
case of 5
Hersteller/Markenname
Quickfit FF 100/2S
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Kurzer Hals, mit Schliffhülse. Nicht für Vakuum geeignet!
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)