Merck
Z308986
Quickfit® Rührhülsen, geschliffen
shaft D 11 mm, joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
ST20/4
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Hersteller/Markenname
Quickfit ST 20/4
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Welle T
11 mm
Fitting
24 thread
Allgemeine Beschreibung
Für 6 oder 11mm Schäfte. Drehzahlen bis zu 700U/Min, vakuumtauglich bis 0,1torr. Rand als Reservoir zur Schmiermittelaufnahme ausgeformt.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)