Z303569
Quickfit® Dreihals-Rundkolben mit schräg angesetzten Hälsen
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 29/32, side joint: ST/NS 19/26
Synonym(e):
FR500/4S/22A
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
Verbindung
center joint: ST/NS29/32
side joint: ST/NS19/26
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit FR500/4S/22A
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
153 mm
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
- Ein zentraler Hals
- Zwei gewinkelte Hälse
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)