Merck
Z303518
Quickfit® Dreihals-Rundkolben mit schräg angesetzten Hälsen
capacity 100 mL, center joint: ST/NS 24/29, side joint: ST/NS 19/26
Synonym(e):
FR100/3S/22A
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
Verbindung
center joint: ST/NS24/29
side joint: ST/NS19/26
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit FR100/3S/22A
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
110 mm
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
mit zwei seitlichen Hälsen, gewinkelt, alle Hälse mit NS Schliff. Achsen der 3 Hälse treffen sich auf dem Boden des Kolben.
  • Ein zentraler Hals
  • Zwei gewinkelte Hälse
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)