Merck
Z302449
Quickfit® Kegel-/Schraubgewindeadapter
24 thread (couples 10.5 - 11.5 mm diameter), joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
ST53/24
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Verbindung
joint: ST/NS24/29
Hersteller/Markenname
Quickfit ST 53/24
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Fitting
24 thread (couples 10.5 - 11.5 mm diameter)
Allgemeine Beschreibung
Die QUICKFIT-Schraubverbindungen dieser Schliffkernaufsätze verbinden eine Vielzahl von Thermometern, Entlüftungsrohren, Elektroden usw. mit QUICKFIT-Glasgeräten. Die Verschraubungen lassen sich durch Lockern der Schraubkappe auf die gewünschte Eintauchtiefe einstellen, bieten exzellente Ergebnisse unter Vakuum und können bis zu 300 °C eingesetzt werden. Gewindeeinheit nicht direkter Hitze aussetzen!
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z302449-1EA4061832828732