Z292001
Headspace-Fläschchen, transparentes Glas, abgeschrägte Kante, flacher Boden
volume 6 mL, O.D. × L × I.D. 22 mm × 38 mm × 12.5 mm, for use with PerkinElmer®, pkg of 100 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × L × ID
22 mm × 38 mm × 12.5 mm
Volumen
6 mL
Fitting
thread for 20 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z292001-1PAK | 4061832326634 |
Z292001-10PAK | |
Z292001-10X1PAK |