Z286443
Nalgene® Hahn
2-way, bore size 4 mm
Synonym(e):
2-way connector, hose connector
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene (with TFE plug)
Beschreibung
for tubing I.D. 1/4 -5/16 in.
Leistungsmerkmale
autoclavable
Verpackung
pack of 1 ea
case of 6 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene® 6460, 0004
Bohrungsgröße
4 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z286443-1EA | 4061832616872 |
Z286443-6EA | 4061832616889 |