Z284742
Aldrich® Filtertrichter, gefrittet
capacity 60 mL, tube L 132 mm, thread size 38-430
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Materialien
fritted
Hersteller/Markenname
Aldrich
Kapazität
60 mL
Gewindegröße
38-430
Röhrchen L
132 mm
Porengröße
25—50 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Trichter hat Schraubkappe und PTFE Dichtung, 25 to 50μm Glas Fritte, und 5mm Auslass-Rohr mit PP Deckel.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z284742-1EA | 4061832131948 |