Merck
Z284726
Sigma-Aldrich
Aldrich® Filtertrichter, gefrittet
capacity 6 mL, tube L 65 mm, thread size 18-415
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Materialien
fritted
Hersteller/Markenname
Aldrich
Kapazität
6 mL
Gewindegröße
18-415
Röhrchen L
65 mm
Porengröße
25—50 μm
Allgemeine Beschreibung
Trichter hat Schraubkappe und PTFE Dichtung, 25 to 50μm Glas Fritte, und 5mm Auslass-Rohr mit PP Deckel.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z284726-1EA4061832110783