Merck
Z276693
UV-Quarz-Küvette
Semi-micro square, chamber volume 1.4 mL, PTFE cover
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Materialien
PTFE cover
quartz
Hersteller/Markenname
Starna 9B/Q/10
Parameter
170-2,700 nm spectral range
H × B × T
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm, self-masking, black walls
Kammervolumen
1.4 mL
Weglänge
10 mm
Allgemeine Beschreibung
Standardmaterial für Forschung und Qualitätskontrolle. Abmessungen: 12.5 x 12.5 mm, 45 mm hoch. Passen in alle Spektrophotometer. Für alle Wellenlängen zwischen 170 und 2700 nm.
Rechtliche Hinweise
Starna is a trademark of Starna Cells Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Coilín Boland et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 71(24), 4895-4910 (2014-07-12)
Membrane proteins are key elements in cell physiology and drug targeting, but getting a high-resolution structure by crystallographic means is still enormously challenging. Novel strategies are in big demand to facilitate the structure determination process that will ultimately hasten the