Wichtige Dokumente
Z275085
Kimax® weighing bottle, Style II
capacity 30 mL
Synonym(e):
15146-3060
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass bottle
glass stopper
round bottle
Verbindung
joint ST/NS neck34/12
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Kimble® 15146-3060
ID × H
30 mm × 60 mm
Kapazität
30 mL
Allgemeine Beschreibung
Cylindrical, tall form. Style II has a cap closure that fits over an externally ground body.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)