Z272116
Wilmad® NMR-Präzisionsröhrchen, 5 mm Durchm.
frequency 300 MHz, L 9 in.
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 507-PP-9
Parameter
300 MHz frequency
Länge
9 in.
Sturz/Wölbung
25 μm
Konzentrizität
51 μm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.38 mm
Kompatibilität
for use with tip-off manifolds
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Röhrchen haben einen runden Boden und verfügen über eine sandgestrahlte Stelle für die Beschriftung der Proben. Die Röhrchen sind, sofern nicht anders angegeben, dünnwandig. Röhrchen mit einer Länge von 9" (ca. 23 cm) sind für die Herstellung von Standards und für die Verwendung mit Tip-off-Verteilern geeignet. Wilmad NMR-Präzisionsröhrchen eignen sich für die Hochfeld-NMR-Spektroskopie. Verschlüsse sind im Lieferumfang enthalten.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z272116-20PAK | |
Z272116-1PAK | 4061832798967 |