Z271276
HI-VAC® Vakuumventile
90° angle, O-ring tip: no, bore 0-2 mm
Synonym(e):
826610-0002
Alle Fotos(4)
About This Item
UNSPSC-Code:
40141600
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
O-ring tip: no
Hersteller/Markenname
Kimble®
Bohrung
0-2 mm
Schaftdurchm.
8 mm
Allgemeine Beschreibung
Präzise Aussengewinde für feinste Einstellung. Kann während der ersten halben Drehung als Gasballastventil verwendet werden.
- Für Hochvakuum bis zu 5 x 10-7 torr
- Dauer-Höchsttemperatur 230°C, kurzzeitig bis 275°C
- PTFE-Schaft dreht sich nicht mit
- Viton O-Ringe
Rechtliche Hinweise
HI-VAC is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)