Z268194
Aldrich® Trockenmittelschrank
H × W × D 12 in. × 12 in. × 12 in., 3 trays, bronze
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104510
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
H × B × T
12 in. × 12 in. × 12 in.
Farbe
bronze
Allgemeine Beschreibung
Zur staub- und feuchtigkeitsfreien Aufbewahrung in Kühl-und Gefrierschränken und bei Raumtemperatur. Aus 6,4mm dickem Acryl; die luftdichten Türen sind aus 13mm dickem Acryl mit Scharnier über die ganze Länge und Edelstahl-Sicherheits-Schnappverschluß. Alle Einheiten werden mit tiefen Acryl-Einschubtabletts mit perforierten Böden geliefert. Für lichtempfindliche Materialien auch in bronzefarbenem Acryl erhältlich.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z268194-1EA | 4061837618116 |