Merck
Z265918
Sigma-Aldrich
Microporous carbon boiling chips
weight 227 g
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verpackung
pack of 1 ea
Gewicht
227 g
Allgemeine Beschreibung
Vermeiden Siedeverzüge beim Kochen oder Destillieren von Flüssigkeiten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)