Merck
Z265225
Supelco
TLC-Sättigungseinlagen
size 20 cm × 20 cm
Synonym(e):
Thin Layer Chromatography Conditioning Pads
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Analtech 8124
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Größe
20 cm × 20 cm
Allgemeine Beschreibung
Das Einsetzen dieser mit Lösungsmittel getränkten Einlagen sorgt für eine schnelle und gleichmässige Sättigung der Atmosphäre in der Kammer mit Lösungsmitteldampf. Die Einlagen verbessern die Reproduzierbarkeit und verringern Randeffekte.