Z263400
Wheaton geradwandige Flaschen mit Deckel, transparent
capacity 16 oz (500 mL), white polypropylene cap, vinyl flat liner
Synonym(e):
Wheaton bottles, bottles clear, clear bottles
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Kappengröße
89-400
Verbindung
Joints threaded neck (89-400)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
with cap
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216906
Kapazität
16 oz (500 mL)
Durchm. × H
91 mm × 95 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)