Merck
Z261564
Luer-Luer-Verbinder
Micro-Mate® female Luer to male Luer, nickel plated
About This Item
UNSPSC-Code:
41122000
NACRES:
NB.03
Materialien
nickel plated
Hersteller/Markenname
Popper 6414
Allgemeine Beschreibung
Alle aus verchromten Messing. Luerkern auf Luerkern
Rechtliche Hinweise
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z261564-1EA4061826668313