Z261068
Nalgene® PassPort™ IP2 bottles
Narrow-mouth, capacity 30 mL
Synonym(e):
nalgene bottle, nalgene bottles, nalgene hdpe
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
high-density polyethylene
polypropylene cap
round translucent bottle
Verbindung
Joints threaded neck (20-415)
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 12 (bottles)
Hersteller/Markenname
Nalgene® 2099-0001
Flaschendurchm. × H
34 mm × 61 mm
Kapazität
30 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)