Merck
Z259926
Acrodisc® Spritzenfilter
PTFE membrane, diam. 25 mm, pore size 1.0 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
Materialien
PTFE membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
glass fiber prefilter
Verpackung
pkg of 50 ea
Hersteller/Markenname
Gelman 4226
Durchmesser
25 mm
Volumen
≤150 mL
Porengröße
1.0 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Allgemeine Beschreibung
Höchste Filtrationsqualität für analytisches Arbeiten. Geprüft für HPLC-Anwendungen, da nahezu keine extrahierbaren Bestandteile. Lieferbar in vielen verschiedenen Qualitäten, passend für Ihre jeweiligen Anwendungen. Die 25mm Filter für Volumina von 5 to 100 mL. Die 13 mm Filter für Volumina unter 10mL und die 4mm Filter für unter 2mL. Gehäuse aus PP mit LuerLock Anschluß.
  • GHPP - Hydrophile PP Membran, für wässrige und organische Lösungen
  • GXF - multi-Lagen Fiberglas Vorfilter
  • Nylon - Universalfilter, nicht geeignet für Säuren und halogenierte Lösemittel
  • PVDF - Universalfilter, mit weiteren Möglichkeiten als Nylon. Bedingt geeignet für Säuren und halogenierte Lösemittel
  • PTFE - Geeignet für aggressive Säuren/Laugen und organische Lösemittel
Eignung
Suitable for filtering harsh chemicals.
Rechtliche Hinweise
Acrodisc is a registered trademark of Pall Corporation
Tuffryn is a registered trademark of Pall Corporation
Versapor is a registered trademark of Pall Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)