Z256811
Ace double-jacketed coiled condenser with Ace-Thred™ hose connections
jacket L 250 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint ST/NS24/40
Hersteller/Markenname
Ace Glass 5956143
Mantel L
250 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Schliffe in NS 24/40. Abschraubbare Schlaucholiven aus UHDPE (ultradichtes HDPE) mit #7 Ace-Gewinde, passend für Schläuche mi 8 mm ID: Besonders geeignet für flüchtige und niedrigsiedende Lösemittel. Selbstdichtende Verschraubung mit Silikondichtung. Kompakte Bauform minimiert Diffusionsprobleme.
Rechtliche Hinweise
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z256811-1EA | 4061832363004 |