Z256293
Wheaton Probenfläschchen mit gummierten Kappen
amber glass vial, volume 8 mL, thread for 15-425
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
amber glass vial
styrene-butadiene liner
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 144 ea
AD × H
17 mm × 60 mm
Volumen
8 mL
Fitting
thread for 15-425
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z256293-1PAK | 4061837617850 |