Merck
Z255688
Sigma-Aldrich
NMR-Pipette
tip L 9 in.
Synonym(e):
extended tip pipette
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
SB.32
Materialien
glass
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 100 ea
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 803A
Spitze L
9 in.
Schlauch AD
~3 mm
Allgemeine Beschreibung
  • NMR-Pipetten mit verlängerter Spitze sind ideal für die Entnahme und Zugabe von flüssigen Proben in NMR-Röhrchen, Langhalsmesskolben oder Chromatographiesäulen.
  • Gefertigt aus hochwertigem, klarem Borosilikatglas.
  • Die Rohre sind gegen die meisten Lösungsmittel beständig.
  • Das Pipettendesign ermöglicht eine optimale Produktrückgewinnung und verhindert Probenverluste.
Mit verlängerter Spitze zum Befüllen von und Entnehmen aus NMR-Röhrchen. Spitzenlänge jeweils in 178 bzw. 229mm für 178 bzw. 229mm NMR-Röhrchen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z255688-1PAK4061832798776