Z251135
White anti-static disposable polystyrene pour boat
W × L × H 95 mm × 126 mm × 31 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.71
Empfohlene Produkte
Materialien
oblong
polystyrene
Verpackung
pack of 250 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
B × L × H
95 mm × 126 mm × 31 mm
Schale L × B
126 mm × 95 mm
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z251135-1PAK | 4061833578063 |