Merck
Z243914
Supelco
Aldrich® TLC-Entwicklungstank - zylindrisch
glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 21.0 cm
Synonym(e):
Cylindrical TLC tank
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
AD × H
6.5 cm × 21.0 cm
Allgemeine Beschreibung
Kann als Färbekammer genutzt werden. Aus Glas, mit Deckel. Die kompakte Form macht die Platten gut sichtbar bei minimalem Lösungsmittelverbrauch.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)