Merck
Z231584
Duran® Uhrengläser
O.D. 50 mm
Synonym(e):
213213207
About This Item
UNSPSC-Code:
41121801
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
DURAN®
AD
50 mm
Allgemeine Beschreibung
Mit abgeschmolzenen Kanten, hergestellt aus Borosilikatglas Typ 3.3. Für max. chemische Resistenz und Temperaturfestigkeit.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences