Merck
Z222399
Konische Standardklemme aus Metall
joint size, 29
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.35
Allgemeine Beschreibung
Nickel-beschichtete Schliffklemmen, widerstandsfähiger gegen Hitze und Bruch als die Plastikklemmen. Konische Schliffe werden unter Druck und bei Temperat. bis 200°C sicher gehalten. Zerkratzen kein Glas.
Rechtliche Hinweise
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)