Merck
Z220140
Sigma-Aldrich
Filtertrichter mit Abtropfspitze und zwei Seitenarmen mit je einem Glashahn
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20 M
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
Etikett
Y
Verbindung
joint ST/NS14/20 F
joint: ST/NS14/20 M
Hersteller/Markenname
Aldrich
Kapazität
100 mL
Porengröße
25-50 μm porosity
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z220140-1EA4061832131818