Z217530
Flexible Rührwellenkupplung
for glass shaft O.D. 10 mm, for motor shaft O.D. 3/8 in.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Allgemeine Beschreibung
Flexible Kupplungen zum Ausgleich von winkelbedingtem oder parallelem Fluchtfehler. Der steife Neoprenschlauch absorbiert Schwingungen. Wird mit dem Motor und dem Rührerschaft verschraubt.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)