Z210226
J-KEM® basic temperature controller
Model 210, temperature -200-250 °C
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
120 V AC
120 V / 1200 watts, 10 A (model 210 and 210/T)
220-240 V / 1200 watts, 5 A (model 310)
Leistungsmerkmale
thermocouple type T
for mantles upto 5 L
Hersteller/Markenname
Model 210
Temperaturmessbereich
-200-250 °C
accuracy: 0.1 °C (1 mL to 12 L)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)