Merck
Z189944
Sigma-Aldrich
ACE heavy-wall powder funnels
Straight, top diam. 75 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint ST/NS24/40
Hersteller/Markenname
Ace Glass 723505
Oberteil Durchm.
75 mm
Allgemeine Beschreibung
Zum Befüllen aller Gefässe mit Schliffanschluß. Für Pulver oder Flüssigkeit
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)