Merck
Z188778
Supelco
Wheaton Probenfläschchen
amber, volume 2 mL, cap size 8 - 425, diam. × H 12 mm × 36 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
amber borosilicate glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 200 ea
Kappengröße
8 - 425
Durchm. × H
12 mm × 36 mm
Volumen
2 mL
Farbe
amber
Fitting
thread for 8-425
Allgemeine Beschreibung
Die Fläschchen werden in gewellten Schalen mit Trennwänden verpackt, die anschließend eingeschweißt werden, um Partikelverunreinigungen zu vermeiden.
Autoklavierbares Borsilikatglas von USP-Typ 1. Kappen getrennt bestellen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)