Merck
Z180017
Supelco
Michel-Miller Säulenfilterscheibe
Ace-Thred for #11
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Materialien
paper
Hersteller/Markenname
Ace Glass 581411
Methode(n)
LPLC: suitable
Fitting
Ace-Thred for #11
Allgemeine Beschreibung
Für beide Säulenenden. Das1/4 -28 Innengewinde an der Oberseite passt zu Standard-Niederdruckfittings. Ein Ace-Außengewinde passt in das Gewinde der M-M-Säulen. Die Bohrung beträgt 1,5 mm. Verwenden Sie eine Filterscheibe, um das Packungsmaterial zurückzuhalten. Die Filterscheiben der Größen 7 und 11 bestehen aus besonders reinem, sehr einheitlichem, stark absorbierendem Papier, die größeren Scheiben aus einem 125 PTFE Gewebenetz. Bestellen Sie Adapter und Filterscheiben separat.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)