Z178667
Hamilton® Laborschlauchklemme
fits vessels with rim thickness < 1/8 in., 12-18 gauge tubing size.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Hamilton
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Kann über den Rand jedes Laborgefäßes gesteckt werden, dessen Rand enger als 1/8 Zoll ist, um Schläuche der Größen 12 bis 18 Gauge zu sichern.
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z178667-5EA | 4061833299067 |