Z171727
Vacuum-jacketed filter funnel
200 mL, 50 mm frit, 25 to 50 μm porosity
Hersteller/Markenname
Aldrich
Kapazität
200 mL
200 mL
Scheibendurchm.
50 mm
Porengröße
25-50 μm
Allgemeine Beschreibung
200ml Inhalt, 50mm Fritte 25 - 50 m. Besonders zur Filtration bei tiefer Temperatur. Schliff NS 45/50 oben, NS 24/40 unten. Mit Reduzierstück NS 45/50 auf NS 24/40 für oberen Schliff.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)