Merck
Z167304
Sigma-Aldrich
Suba-Seal® Septa
white rubber, Suba-Seal® 37, fits neck I.D., 19 mm, for use with 19/22 joints
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
Materialien
white rubber
Leistungsmerkmale
fits neck I.D. 19 mm
for use with 19/22 joints
Hersteller/Markenname
Suba-Seal® 37
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Verschluß mit umlaufender Lippe, die den Behälterhals umschließt; dadurch wird in Verbindung mit der ringförmigen Lippe des Hohlstopfens eine doppelte Dichtung erzeugt. Die Lippen pressen sich gegen die Innenseite des Flaschenhalses und erzeugen so eine wirksame Dichtung.
Rechtliche Hinweise
Suba-Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)