Merck
Z154253
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vakuumabscheider mit zwei Kammern
W × H 97 mm × 250 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
B × H
97 mm × 250 mm
Allgemeine Beschreibung
Kann in 2L Dewargefäß benutzt werden. 97 x 250mm (B x H); Ein- und Auslaß mit Olive, 14 - 16mm
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)