Z151491
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Solid tray, stainless steel, tank capacity 5.7 L
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41101500
NACRES:
NB.74
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Branson 100-410-174
Tankkapazität
5.7 L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Solid Stainless steel tray for use with Branson M series, model 3800 Utrasonic Bath. Dimensions 220 mm x 110 mm x 100 mm.
Rechtliche Hinweise
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)