Merck
Z137391
ACE Miniklinge
fits shaft o.d., 6 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Materialien
PTFE
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 6 mm
for flask size 50 ‑ 250 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 9542-20
Durchmesser
64 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z137391-1EA4061832347516