Merck
Z131261
Sigma-Aldrich
Nalgene® volumetric flask
volume 250 mL, accuracy: 0.24 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Synonym(e):
nalgene, plastic flask, plastic flasks
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
long
translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Verbindung
joint threaded neck20mm
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
accuracy class B (ASTM E288 and ISO Standard 384)
closure type Screw cap
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Nalgene® 4000-0250
Messbereich Volumen
250 mL, accuracy: 0.24 mL
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Gravimetrisch kalibriert TC/TD auf 20°C individuell. Klasse B Genauigkeit nach ASTM E288 und ISO Standard 384. Kein verwechseln der Ablesung, ovaler Markierungspunkt. PP Schraubverschluß. Autoklavierbar.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)