Merck
Z131024
Nalgene® graduierte Zylinder
volume 25 mL, accuracy: 0.3 mL, polymethylpentene
Synonym(e):
PMP cylinder, graduated PMP cylinder
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Materialien
polymethylpentene
Leistungsmerkmale
subdivision 0.5 mL
Verpackung
pack of 1 ea
case of 18 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 3663-0025
Messbereich Volumen
25 mL, accuracy: 0.3 mL
Farbe
transparent
Allgemeine Beschreibung
Flüssigkeitsabweisend - der gesamte Inhalt kann entnommen werden (kalibriert auf TC/TD bei 20°C) Entspricht den Klasse B-Genauigkeitsanforderungen von ASTME 1272 "Cylinder, Graduated, Laboratory, Glass" und allen Anforderungen des ISO Standard 6706 "Plastic Laboratory Ware-Graduated Measuring Cylinders". Keine Meniskusbildung. Eingeprägte Graduierung mit zusätzlicher Hauptmarkierung an der Rückseite für bessere Ablesbarkeit; großer Ausguß. Die Zylinder sind autoklavierbar
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)