Z129593
Aldrich® micro sublimation apparatus
joint: ST/NS 24/40
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
2 mm glass stopcock with O-ring. Use with recovery flask Z515574 or reaction tube Z516023.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z129593-1EA | 4061832109763 |