Merck
Z126527
Automatische Abschalt-Schnelltrennkupplung
coupling bodies, tube to tube, in-line, bore 1/4 in., for tubing i.d., 0.375 in. (flexible)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Leistungsmerkmale
for tubing i.d. 0.375 in. (flexible)
Hersteller/Markenname
CRC Press
Bohrung
1/4 in.
Allgemeine Beschreibung
Die federbelasteten Ventile schließen beim Trennen der Verbindung sofort dicht ab. Aus V4A-Edelstahl und PP. Für flexible Schläuche oder starre PE- oder Nylon-Schläuche. Max. Druck: 6.2bar, Temperaturbereich 0 - 110°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)