Wichtige Dokumente
Z118893
Circulus™ stirring bars
white, L 36 mm
Synonym(e):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Empfohlene Produkte
Materialien
(dumbell)
PTFE end pieces
PTFE-coated bar (dumbell)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37170-0000
Länge
36 mm
Stabdurchmesser
8 mm
Durchm. der Endstücke
20 mm
Farbe
white
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Circulus is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)