Z118540
Scienceware® Trockenröhrchen
L 4 in.
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless
colorless tube
natural tube
polyethylene tube
polyethylene tube
polypropylene connector
polypropylene connector
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
neck thread PUSH FIT
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
Bel-Art F19960-0000
Länge
4 in.
connector diam.
6.4 - 9.5 mm
Röhrchen ID × AD
16 mm ( 5/8 in.) × 19 mm ( 3/4 in.)
Röhrchendurchm.
16 mm
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)