Merck
Z115746
Sigma-Aldrich
Aldrich® Adapter für Vakuum-Übergang
joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Absperrhahngröße
4 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
PTFE-Hähne. Für Transfer von gefährlichen und empfindlichen Reagenzien.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z115746-1EA4061832109602