Merck
Z115630
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vakuumfiltrationsadapter
male joint: ST/NS 24/40, flange I.D. 38 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Verbindung
male joint: ST/NS24/40
Flansch ID
38 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ermöglicht Filtration (über Büchner-Trichter) direkt in Einhals-Rundkolben. Inklusive Gummimanschette.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z115630-1EA4061832109596