Z115576
Two-neck round-bottom flask for Macro Diazald® kit
joint: ST/NS 24/40
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard taper joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
500 mL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)